Learn More
Afamin Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30737913 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30737913 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30737913 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF8119MFV500
Sheep Polyclonal Antibody
Afamin Polyclonal antibody specifically detects Afamin in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Afamin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen afamin, ALB2alpha-Alb, ALBAalpha-albumin, ALF, Alpha-Alb, Alpha-albumin, MGC125338, MGC125339
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Afamin, Leu22-Met608, Accession # O89020
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 173
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG