missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afamin Antibody [HRP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30746110 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30746110 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30746110 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF8119H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

Afamin Polyclonal antibody specifically detects Afamin in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Afamin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen afamin, ALB2alpha-Alb, ALBAalpha-albumin, ALF, Alpha-Alb, Alpha-albumin, MGC125338, MGC125339
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Afamin, Leu22-Met608, Accession # O89020
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 173
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.