Learn More
Afamin Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals™
Código de producto. 30736969 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30736969 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30736969 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF8119M
Sheep Polyclonal Antibody
Afamin Polyclonal antibody specifically detects Afamin in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Afamin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen afamin, ALB2alpha-Alb, ALBAalpha-albumin, ALF, Alpha-Alb, Alpha-albumin, MGC125338, MGC125339
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Afamin, Leu22-Met608, Accession # O89020
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 173
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG