missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afamin Antibody (120), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498859 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad
18498859 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498859 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290199JF549
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Afamin Monoclonal specifically detects Afamin in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Clon 120
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Rabbit
Primario o secundario Primary
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.