Learn More
Merck Monitor de aerosol, 25 mm, 0,8 μm
Código de producto. 10228110 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la carcasa:
Poliestireno
Polipropileno relleno de carbono
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material de la carcasa unitSize
10228110 Poliestireno paquete de 50
10732161 Polipropileno relleno de carbono paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10228110 Proveedor Merck N.º de proveedor MAWP025A0
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recogida de muestras y análisis de partículas
Ofrecemos dos tipos de monitores de contaminación por aerosoles de tres piezas para filtros de 25 mm:
Monitor PS de 3 piezas, tipo A
  • Monitor de poliestireno con anillo central de 16 mm y conexión de vacío Luer Slip hembra.
  • Necesita un adaptador para tubo (XX6200005).
  • Este monitor también está disponible sin membranas.
Monitor PP de 3 piezas, tipo B
  • Monitor conductivo de polipropileno relleno de carbono con cubierta de protección de extensión de 50 mm.
  • La conexión de vacío de la manguera dentada elimina la necesidad de un adaptador para tubo.
  • El MAWP025AC se puede utilizar para la monitorización del amianto en suspensión en el aire de acuerdo con las especificaciones de NIOSH.
El valor de recuento de partículas de fondo medio (ABC) se marca en cada paquete.
Características& Beneficios:
  • Cumple con los métodos estándar de NIOSH.
  • Cajas marcadas con valores de recuento de fondo medio (ABC)
  • Premontado con filtros en su lugar
  • Disponible con membranas blancas, negras o con rejilla en dos tamaños de poro
  • Disponible con membranas de peso adaptado para ahorrar tiempo durante el análisis gravimétrico
  • Un soporte de celulosa fino sella el filtro entre las secciones del monitor para distribuir el flujo de la muestra de manera uniforme sobre la superficie del filtro.
  • Aplicaciones:
    Monitoreo del aire, Monitoreo ambiental, Monitoreo de contaminación por aerosoles, Monitoreo de asbesto
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Color Blanco
    Conectores Luer Slip femenino
    Material MCE
    Tamaño de poro 0,8 μm
    Área de filtración 4 cm2
    Para utilizar con (aplicación) Recogida de muestras y análisis de partículas
    Material de la carcasa Poliestireno
    Incluye Almohadilla
    Suficiente para Partículas en suspensión en el aire, trazas de metales, fluoruros de partículas
    Tipo Monitor de aerosoles
    Diámetro (imperial) 0,98 in
    Diámetro del filtro (métrico) 2,5 cm