Learn More
HALYARD™ CROMO AERO™ Bata quirúrgica de alto rendimiento
Código de producto. 30274767 Tienda Halyard Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
2X-Grande, X-Largo
Extra grande
Extra grande, extra largo
Grande
Grande, extra largo
XXL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 28
paquete de 30
paquete de 32
paquete de 36
paquete de 40
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Esterilidad Tamaño de la unidad
30274767 2X-Grande, X-Largo No estéril paquete de 30
30274682 Grande No estéril paquete de 40
30274725 Extra grande No estéril paquete de 32
30274736 XXL No estéril paquete de 32
30274651 Grande Estéril paquete de 30
30274705 Extra grande Estéril paquete de 28
30274656 Grande, extra largo Estéril paquete de 30
30274668 Extra grande, extra largo Estéril paquete de 30
30274657 Grande, extra largo No estéril paquete de 36
30274722 Extra grande, extra largo No estéril paquete de 32
30274704 2X-Grande, X-Largo Estéril paquete de 28
30274695 XXL Estéril paquete de 28
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 30274767 Proveedor HALYARD™ N.º de proveedor 48401
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
La bata quirúrgica de alto rendimiento combina comodidad, suavidad y transpirabilidad con un alto nivel de protección contra patógenos y fluidos, incluidos los medicamentos de quimioterapia.
  • La culminación de™ la experiencia de HALYARD en el diseño de prendas de alto rendimiento para aplicaciones críticas en el sector sanitario, el AERO CHROME™ Las batas ofrecen una combinación excepcional de protección, transpirabilidad y comodidad.
  • Cuello rojo: Identifique fácilmente un vestido de alto rendimiento
  • Panel trasero transpirable: maximiza el flujo de aire para una comodidad fresca
  • Tejido suave, ligero y transpirable: Mantiene al personal protegido pero fresco y cómodo.
  • Baja formación de pelusa: ayuda a reducir el riesgo de contaminación e infección de la herida.
  • Cumple con el alto rendimiento según EN13795-1:2019: garantiza una protección superior
  • Cumple AAMI Estándar de nivel 4: Proporciona el más alto nivel de protección contra fluidos y microbios en las zonas críticas
  • No se detectó ningún avance después de 240 minutos de exposición a 52 fármacos de quimioterapia
  • Mangas raglán para mayor comodidad y libertad de movimiento.
  • Disponible estéril y no estéril
  • Bata estéril embalada individualmente y con 2 toallas para mayor comodidad.
  • Batas no estériles empaquetadas a granel en una bolsa para reducir el embalaje.
Especificaciones
Tamaño 2X-Grande, X-Largo
Sexo Unisex
Longitud (imperial) 157 cm
Longitud (métrico) 157 cm
N.º de bolsillos Ninguno
Anchura (imperial) 97 cm
Anchura (métrico) 97 cm
Tipo de producto Bata quirúrgica
Material Copolímero Cool Shield
Color Plata
Tipo de tapón Cuello con cierre de velcro y lazos en la cintura
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Estilo de manguito Tejido
Sin látex Sí
Estilo de manga Manga raglán
Certificaciones/conformidad Reglamento (UE) 2017/745 Clase I, EN 13795, AAMI nivel 4, ASTM D6978-05
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
N.° por paquete 30