Descripción
- La culminación de™ la experiencia de HALYARD en el diseño de prendas de alto rendimiento para aplicaciones críticas en el sector sanitario, el AERO CHROME™ Las batas ofrecen una combinación excepcional de protección, transpirabilidad y comodidad.
- Cuello rojo: Identifique fácilmente un vestido de alto rendimiento
- Panel trasero transpirable: maximiza el flujo de aire para una comodidad fresca
- Tejido suave, ligero y transpirable: Mantiene al personal protegido pero fresco y cómodo.
- Baja formación de pelusa: ayuda a reducir el riesgo de contaminación e infección de la herida.
- Cumple con el alto rendimiento según EN13795-1:2019: garantiza una protección superior
- Cumple AAMI Estándar de nivel 4: Proporciona el más alto nivel de protección contra fluidos y microbios en las zonas críticas
- No se detectó ningún avance después de 240 minutos de exposición a 52 fármacos de quimioterapia
- Mangas raglán para mayor comodidad y libertad de movimiento.
- Disponible estéril y no estéril
- Bata estéril embalada individualmente y con 2 toallas para mayor comodidad.
- Batas no estériles empaquetadas a granel en una bolsa para reducir el embalaje.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | XXL |
| Sexo | Unisex |
| Longitud (imperial) | 137 cm |
| Longitud (métrico) | 137 cm |
| N.º de bolsillos | Ninguno |
| Anchura (imperial) | 97 cm |
| Anchura (métrico) | 97 cm |
| Tipo de producto | Bata quirúrgica |
| Material | Copolímero Cool Shield |
| Color | Plata |
| Mostrar más |