Learn More
Motic™ Microscopio trinocular AE31E
Código de producto. 15363087
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Trinocular
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Estilo de cabeza Tamaño de la unidad
15363087 Trinocular cada uno
1 options
Código de producto. 15363087 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100100200576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4905.00€
    4147.00€ / paquete de 1
    Ahorro 758.00€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Utilice este microscopio para la inspección rutinaria de células vivas. Con una configuración sencilla y flexible, es ideal para entornos universitarios, clínicos rutinarios y de laboratorio. Los microscopios trinoculares Motic™ AE31E ofrecen funciones de investigación de escala, como fluorescencia y una iluminación halógena Koehler de 30W/ 6V montada externamente y centrable.
  • Lentes de campo ancho N-WF con alto punto focal 10X/22 mm con ajuste de dioptrías y protectores oculares de caucho
  • Centrado telescópico
  • Portaobjetivos quíntuple lateral
  • Objetivos planos acromáticos CCIS PL4X
  • Objetivo plano de fase acromática PL PH10X, LWD PL PH20X, LWD PL PH40X
  • Platina plana, insertos de vidrio y metal
  • ELWD N.A. Condensador 0,30
  • Portaobjetos de fase centrable, PH1, campo claro, PH3
  • Iluminación halógena de cuarzo Koehler 6V/ 30W con carcasa de lámpara externa y control de intensidad
Especificaciones
Estilo de cabeza Trinocular