Learn More
Motic™ Cuerpo principal AE31E, microscopio trinocular (0:100 opción)
Descripción
- Cabezal trinocular tipo Siedentopf, inclinación de 45º (luz dividida 100:0/0:100).
- Portaobjetivos quíntuple lateral
- Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino.
- Platina con revestimiento duro.
- Iluminación halógena de cuarzo Koehler 12 V/100 W con carcasa de lámpara externa y control de intensidad.
- Función de apagado automático y memoria de luz.
- Fuente de alimentación 100 V-240 V (CE).
- 45 mm azul, vidrio esmerilado y filtros de interferencia verdes.
- Llave hexagonal Allen, tapa antipolvo de vinilo y cable de alimentación.
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Función de apagado automático y memoria de luz, azul de 45 mm , vidrio esmerilado y filtros de interferencia verdes, llave hexagonal Allen, tapa antipolvo de vinilo y cable de alimentación. |
| Pieza nasal | Portaobjetivos quíntuple lateral |
| Requisitos eléctricos | 100/240 V (CE) |
| Tipo de iluminación | Halógeno de cuarzo |
| Estilo de cabeza | Trinocular Siedentopf, 45° Inclinado, 360° Giratorio |
| Tipo de producto | Cabezal de microscopio trinocular |