Learn More
Motic™ Microscopio binocular AE31E
Código de producto. 15358805
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de iluminación:
Halógeno de cuarzo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de iluminación Tamaño de la unidad
15358805 Halógeno de cuarzo cada uno
1 options
Código de producto. 15358805 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100100200565
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4175.00€
    3824.00€ / paquete de 1
    Ahorro 351.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Utilice este microscopio para la inspección rutinaria de células vivas. Los microscopios binoculares invertidos Motic™ AE31E son ideales para entornos universitarios, clínicos rutinarios y de laboratorio.
  • Centrado telescópico.
  • Objetivos planos acromáticos CCIS PL4X
  • Objetivo plano de fase acromática PL PH10X, LWD PL PH20X, LWD PL PH40X
  • Platina plana, insertos de vidrio y metal
  • Portaobjetos de fase centrable, PH1, campo claro, PH3
Especificaciones
Tensión 100/240 V
Tipo de condensador ELWD N.A. 0,3 con portaobjetos de fase (Ph1, BF)
Pieza nasal Portaobjetivos quíntuple lateral
Requisitos eléctricos Fuente de alimentación universal de 100/240 V (CE)
Eyepiece Punto focal alto de campo ancho WFPL10X/22 mm con ajuste de dioptrías y protectores oculares de caucho
Tipo de iluminación Halógeno de cuarzo
Tipo de producto Microscopio binocular invertido