Learn More
Motic™ Microscopio invertido AE2000
Código de producto. 11722298
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Binoculares Seidentopf, 45° Inclinado, 360° Giratorio
Trinocular Siedentopf, 45° Inclinado, 360° Giratorio
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de cabeza Tamaño de la unidad
11722298 Trinocular Siedentopf, 45° Inclinado, 360° Giratorio 1 PCS
11712298 Binoculares Seidentopf, 45° Inclinado, 360° Giratorio 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11722298 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100103800054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4855.00€
    3346.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1509.00€
    31% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Diseñado para trabajos de laboratorio o clínicos habituales, así como para la investigación en laboratorios farmacéuticos o universidades. El microscopio invertido Motic™ AE2000 satisface con creces las expectativas de los usuarios.
  • Cabezal binocular/trinocular tipo Siedentopf con inclinación de 45°, oscilante 360°
  • Oculares de punto focal alto de campo ancho N-WF10X/20 mm con ajuste de dioptrías y protectores oculares de caucho
  • Portaobjetivos cuádruple lateral
  • Objetivos planos acromáticos CCIS PL 4X, LWD PL40X
  • Objetivos planos de fase acromática CCIS PL Ph10X, LWD PL Ph20X
  • Condensador ELWD N. A. 0,30
  • Deslizador de fase Ph1, BF
  • Telescopio de centrado de fase
  • Platina simple con insertos de metal y vidrio
  • Iluminación halógena de 6 V/30 W con control de intensidad y modo de reposo
Especificaciones
Incluye Filtros de densidad neutro, de interferencias verde y azul de 45 mm con portaobjetos de filtro; llave hexagonal Allen, tapa antipolvo de vinilo, cable de alimentación
Tensión 100/240 V (CE)
Tipo de diseño Microscopio invertido
Tipo de condensador Condensador ELWD N.A. 0,30
Potencia de aumento 40X, 100X, 200X, 400X
Tipos de objetivos Plan acromático con corrección al infinito, contraste de fase
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para inspección rutinaria de células vivas
Pieza nasal Cuádruple lateral
Requisitos eléctricos 6 V
Garantía 2 años para piezas eléctricas/5 años para piezas ópticas y mecánicas
Campo de visión 20 mm
Eyepiece N-WF10X/20 mm
Tipo de iluminación Halógeno
Estilo de cabeza Trinocular Siedentopf, 45° Inclinado, 360° Giratorio
Modelo Trinocular AE2000