Learn More
ADX-47273, MedChemExpress
Código de producto. 16475518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475518 10 mg 10 miligramos
16436096 100 mg 100 miligramos
16418237 5 mg 5 miligramos
16411697 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16475518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13058
MedChemExpress ADX-47273 is a potent, selective and brain-penetrant mGluR5 positive allosteric modulator (PAM), with an EC50 of 0.17 μM for potentiation of glutamate (50 nM) response. ADX-47273 has antipsychotic and procognitive activities.
ADX-47273 is a potent, selective and brain-penetrant mGluR5 positive allosteric modulator (PAM), with an EC50 of 0.17 μM for potentiation of glutamate (50 nM) response. ADX-47273 has antipsychotic and procognitive activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ADX-47273
CAS 851881-60-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H17F2N3O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (83.93 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(F)C=C1)N2C[C@@H](C3=NC(C4=CC=C(F)C=C4)=NO3)CCC2
Peso molecular (g/mol) 369.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.36
Porcentaje de pureza 99.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation