Learn More
Adrafinil, TRC
Código de producto. 30009217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009217 25 mg 25 miligramos
17930515 5 mg 5 miligramos
17953665 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009217 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA30150025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63547-13-7
Fórmula molecular C15H15NO3S
Peso molecular (g/mol) 289.35
Sinónimo Acetamide, 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]-N-hydroxy- (9CI, ACI), 2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]-N-hydroxyacetamide (ACI), 2-Benzhydrylsulfinyl-N-hydroxyacetamide, Adrafinil, CRL 40028, Olmifon
Nombre IUPAC 2-benzhidrilsulfinil-N-hidroxiacetamida
SMILES ONC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adrafinil
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15NO3S/c17-14(16-18)11-20(19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15,18H,11H2,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.0773