Learn More
Adonitol, Affymetrix/USB™
Código de producto. 15855058 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15855058 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15855058 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J10635.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adonitol
CAS 488-81-3
Punto de fusión 101°C to 105°C
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C5H12O5
Número MDL MFCD00064291
Cantidad 100 g
Beilstein 1720524
Sinónimo xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
Clave InChI HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
SMILES C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Nombre IUPAC (2S,4R)-pentano-1,2,3,4,5-pentol
Peso molecular (g/mol) 152.146
PubChem CID 6912
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Forma física Polvo