Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adonitol, 99 %
Código de producto. 11332076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332076 25 g 25 g
11322076 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332076 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L03253.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 488-81-3 | C5H12O5 | 152.146 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El adonitol se metaboliza en los ácidos teicoicos que se usan en las paredes celulares de bacterias Gram-positivas. Como agente de crioconservación, el adonitol se compara a menudo con otras moléculas permeables a las células, como la formamida, el propanediol y DMSO .
Solubilidad
Soluble en agua (100 mg/ml).
Notas
Higroscópico. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con el agua y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 488-81-3
Fórmula molecular C5H12O5
Peso molecular (g/mol) 152.146
Número MDL MFCD00064291
Clave InChI HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
Sinónimo xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
Nombre IUPAC (2S,4R)-pentano-1,2,3,4,5-pentol
SMILES C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adonitol
Punto de fusión 102°C to 104°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1720524
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,168
Información de solubilidad Soluble in water (100mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%