Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adonitol, 98 %
Código de producto. 10657332 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10657332 5 g Frasco de vidrio 5 g
10667332 10 g Frasco de vidrio 10 g
10793085 100 g Frasco de vidrio 100 g
11904641 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10657332 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 167030050
Solicitar formato a granel o personalizado
Adonitol, 98 %, C5H12O5, número CAS-488-81-3, adonit, adonita, adonitol, d-ribitol, d-xilitol, eutrit, ribitol, xylit, xilita, xilitol, 100 g, 97,5% mín. (ELSD) (HPLC), 01,53, 100,0, 99,0, blanco, 207-685-7, 152,15, HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N, auténtico, (2S,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 488-81-3
Fórmula molecular C5H12O5
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00064291
Clave InChI HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
Sinónimo xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
Nombre IUPAC (2S,4R)-pentano-1,2,3,4,5-pentol
SMILES C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adonitol
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 101.0°C to 104.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 01,53
Índice Merck 15,157
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol,insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino