Learn More
Melford Adonitol
Código de producto. 30018029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018029 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30018029 Proveedor Melford N.º de proveedor A32000500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
El adonitol es un alcohol pentoso cristalino formado por la reducción de la ribosa.
El adonitol es un alcohol pentoso cristalino formado por la reducción de la ribosa. Se encuentra de forma natural en la planta Adonis vernalis , así como en las paredes celulares de bacterias Gram positivas.
Especificaciones
CAS 488-81-3
Fórmula molecular C5H12O5
Cantidad 500 g