Learn More
Ácido adípico, Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15632920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
25kg
Tamaño de la unidad:
100 g
25 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15632920 25kg 25 Kg
15622920 100 g 100 g
15642920 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15632920 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2763525KG
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Cumple con la especificación analítica de Ph.Eur., BP, E 355, 99,6-101,0 % (calculado sobre la sustancia seca).
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-04-9
Fórmula molecular C6H10O4
Peso molecular (g/mol) 146.142
Número MDL MFCD00004420
Clave InChI WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german
PubChem CID 196
ChEBI CHEBI:30832
Nombre IUPAC ácido hexanodioico
SMILES C(CCC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adipic Acid
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de Ph.Eur.BP
Cantidad 25kg
Temperatura de inflamación 196 °C (384,8 °F)
Punto de ignición 788 °F
Residuo después del encendido ≤0,002 % (como SO4)
Fórmula lineal HOOC(CH2)4COOH
Densidad del vapor 5 (frente a aire)
Presión de vapor 1 mmHg (159,5 °C)
Beilstein 1209788
Información de solubilidad Libremente soluble en metanol, agua hirviendo, ciclohexano, acetona, agua y etanol. Insoluble en benceno, éter de petróleo.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146,14g/mol
Porcentaje de pureza 99,6 a 101% (cálculo a la sustancia seca)