Learn More
ADI1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18365179 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
18365179 0.05 mg 0.05 miligramo
1 options
Código de producto. 18365179 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00055256B01P
Mouse Polyclonal Antibody
ADI1 Polyclonal antibody specifically detects ADI1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ADI1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen NP_060739.1
Alias de gen 1,2-dihydroxy-3-keto-5-methylthiopentene dioxygenase, Acireductone dioxygenase (Ni(2+)-requiring), acireductone dioxygenase 1, APL1, ARDsubmergence induced protein 2, EC 1.13.11.53, FLJ10913, HMFT1638, membrane-type 1 matrix metalloproteinase cytoplasmic tail binding protein-1, Membrane-type 1 matrix metalloproteinase cytoplasmic tail-binding protein 1, MTCBP1, MTCBP-1, Ni-ARD, SIPLMT1-MMP cytoplasmic tail-binding protein-1, Submergence-induced protein 2 homolog
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ADI1 (NP_060739.1, 1 a.a. - 179 a.a.) full-length human protein. MVLAWYMDDAPGDPRQPHRPDPGRPVGLEQLRRLGVLYWKLDADKYENDPELEKIRRERNYSWMDIITICKDKLPNYEEKIKMFYEEHLHLDDEIRYILDGSGYFDVRDKEDQWIRIFMEKGDMVTLPAGIYHRFTVDEKNYTKAMRLFVGEPVWTAYNRPADHFEARGQYVKFLAQTA
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55256
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG