Learn More
Tampón de pH de alta resolución con codificación cromática, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11768465 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
pH:
4
7
10
Tamaño de la unidad:
500 ML
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad pH Tamaño de la unidad
11768465 500 ml 7 500 ML
11778465 500 ml 10 500 ML
11494599 500 ml 4 500 ML
11758465 500 ml 4 500 ML
15214643 500 ml 7 cada uno
11404609 500 ml 7 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11768465 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 107000C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.65€
    29.63€ / 500 ml
    Ahorro 6.02€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice tampones de pH codificados por colores para facilitar su uso. Los tampones de pH de alta resolución codificados por colores Reagecon™ se prueban a 20 °C o a 25 °C, cuentan con certificación y son trazables al NIST.
  • Soluciones de tampón de pH de color
  • Alta resolución.
  • Probado a 20 °C o a 25 °C 
  • Certificado por Reagecon,método de prueba acreditado por ISO/IEC 17025’
  • Trazable al NIST
  • Presentado en vario
Especificaciones
Punto de fusión de 0 °C
Color Amarillo
pH 7
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml
Olor Característica
Información de solubilidad Soluble en agua