Learn More
3M™ Adflo™ Supresor de chispas, 836000
Código de producto. 15739647 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Categoría: Piezas y accesorios de soldadura, modelo: 83 60 00
Código de producto.
15739647 Categoría: Piezas y accesorios de soldadura, modelo: 83 60 00
1 options
Código de producto. 15739647 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000028010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.00€
    14.02€ / paquete de 1
    Ahorro 7.98€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
El parachispas de repuesto evita que las chispas entren en el filtro. Para usar con Adflo™ respirador de aire motorizado.
  • Revise su parachispas regularmente y evalúe si hay daños.
  • Reemplace inmediatamente si se evidencia algún daño.
  • Para aumentar la vida útil, revise el equipo periódicamente
  • Genuino 3M Accesorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro