Learn More
3M™ Batería de iones de litio Adflo™
Código de producto. 15780008 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Duración de la batería:
7-9 h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Duración de la batería Tamaño de la unidad
15780008 7-9 h cada uno
1 options
Código de producto. 15780008 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100166697
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00€
    997.22€ / paquete de 1
    Ahorro 442.78€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
La batería de iones de litio de Adflo™ 3M™hace que el respirador de aire eléctrico Adflo™ sea aún más ligero y equilibrado para mayor comodidad durante todo el turno.
  • Con el tipo de filtro adecuado, el respirador Adflo protege eficazmente contra partículas y gases, todo en un solo sistema. Los filtros de gas se venden como accesorios independientes
  • Incluye una batería de iones de litio, lo que hace que el turbo sea casi un 20 % más ligero de peso
  • Para eliminar los olores molestos, se puede añadir un filtro de olores (no es necesario si hay un filtro de gas instalado) - se vende por separado
  • El flujo de aire sigue siempre una velocidad nominal constante de 170 l por minuto, independientemente de la carga de la batería o de la carga de partículas del filtro
  • Para trabajos calientes y húmedos. Se puede aumentar el flujo de aire a 200 l por minuto con solo pulsar el botón ON una segunda vez
  • La ligera batería de iones de litio se carga completamente en 4,5 horas y tiene un tiempo de funcionamiento de 7 a 9 horas. Si desea ampliar el tiempo de funcionamiento, hay una opción de batería de alto rendimiento disponible
  • Para solicitar un sistema completo de casco de soldadura, seleccione primero el casco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 7-9 h
Batería, tipo Iones de litio
Certificaciones/conformidad EN 12941
Tipo de producto Fuente de aire para respirador purificador de aire forzado
Incluye Filtro de partículas HE