Learn More
3M™ Tubo de respiración ligero Adflo™
Código de producto. 15719637
Cambiar vista
Click to view available options
Color: Negro
Código de producto.
15719637 Color: Negro
1 options
Código de producto. 15719637 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000000189
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El tubo de respiración ligero 3M™ Adflo™ sin giro de liberación rápida (QRS) está diseñado para usarse con la serie de cascos de soldadura Speedglas 9000 y los visores de protección 3M™.
  • Este tubo de respiración también se puede utilizar para la serie de cascos de soldadura Speedglas 9100 y cascos Versaflo serie M, añadiendo el adaptador de tubo de respiración al casco (n.º de pieza 53 35 05)
  • Puede prolongar la vida útil del tubo de respiración usando una funda de tubo o un tubo de respiración de alto rendimiento de caucho