Learn More
Adenylate Cyclase 8 Antibody (ADCY8/7573) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18693705 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18693705 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18693705 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324065
Mouse Monoclonal Antibody
Adenylate Cyclase 8 Monoclonal antibody specifically detects Adenylate Cyclase 8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Adenylate Cyclase 8
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ADCY8/7573
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin: 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen AC8, ADCY3, adenylate cyclase 8 (brain), adenylate cyclase type 8, Adenylate cyclase type VIII, Adenylyl cyclase 8, adenylyl cyclase-8, brain, ATP pyrophosphate-lyase 8, Ca(2+)/calmodulin-activated adenylyl cyclase, EC 4.6.1.1, HBAC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human Adenylate Cyclase 8 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ