missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adenylate Cyclase 8 Antibody (ADCY8/7341), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18575735 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18575735 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18575735 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324064AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Adenylate Cyclase 8 Monoclonal antibody specifically detects Adenylate Cyclase 8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Adenylate Cyclase 8
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ADCY8/7341
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen AC8, ADCY3, adenylate cyclase 8 (brain), adenylate cyclase type 8, Adenylate cyclase type VIII, Adenylyl cyclase 8, adenylyl cyclase-8, brain, ATP pyrophosphate-lyase 8, Ca(2+)/calmodulin-activated adenylyl cyclase, EC 4.6.1.1, HBAC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human Adenylate Cyclase 8 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.