missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adenovirus Hexon Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18224425 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
0.50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18224425 0.5 mL 0.50 ml
18096624 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18224425 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB6001386

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Adenovirus Hexon Polyclonal antibody specifically detects Adenovirus Hexon in Adenovirus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Adenovirus Hexon
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Concentración 4.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación Phosphate buffered saline with 0.1% Sodium Azide
Alias de gen Hexon protein; Late protein 2; PII
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Gradient purified, disrupted native adenovirus type 5 virions.
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Recognizes numerous Adeno proteins including hexon protein, and reacts with Adenovirus types 1, 2, 3, 5, 6, 7a, 8, 31, 40 & 41. Broad reactivity with other Adenovirus types is expected. Goat anti Adenovirus antibody does not cross-react with Parainfluenza types 1-3, Influenza A & B, RSV, hMPV and Rhinovirus type 16. Goat anti Adenovirus antibody does not react with uninfected Hep-2, LLCMK2 and Vero cells. Adenoviruses are 80-110 nm diameter, non-enveloped icosahedral viruses that can cause respiratory illness, infantile gastroenteritis and other mild disorders such as conjunctivitis. Features of Adenovirus have made it a useful tool for gene transfection and expression in mammalian cells.
Especies diana Adenovirus, Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.