Descripción
- La adenosina se utiliza en el tratamiento tópico de heridas en los pies en la diabetes mellitus y también se utiliza para el tratamiento o la prevención de arritmias cardíacas (latidos cardíacos irregulares).
- Se utiliza para provocar la dilatación de los vasos sanguíneos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ADENOSINE |
| CAS | 58-61-7 |
| Punto de fusión | 233°C to 238°C |
| Color | Blanco |
| Fórmula molecular | C10H13N5O4 |
| Fórmula lineal | C10H13N5O4 |
| Número MDL | MFCD00005752 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol |
| Clave InChI | OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N |
| Mostrar más |