Learn More
Adenosina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11450096 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450096 5 g 5 g
11465236 25 g 25 g
11480426 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450096 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219980305
Compuesto por una molécula de adenina unida a una molécula de azúcar ribosa a través de unβ -Enlace glucosídico N9. Adenosina, MP Biomedicals es un nucleósido de purina que es un neurotransmisor endógeno en los receptores de adenosina.
  • Los efectos cardioprotectores pueden estar relacionados con la activación de los receptores de adenosina A1 y se utiliza para el tratamiento o la prevención de arritmias cardíacas (latidos cardíacos irregulares).
  • Las acciones antiplaquetarias y antiinflamatorias de la adenosina parecen estar mediadas por el receptor de adenosina A2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-61-7
Fórmula molecular C10H13N5O4
Peso molecular (g/mol) 267.25
Número MDL MFCD00005752
Clave InChI OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Sinónimo adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
PubChem CID 60961
ChEBI CHEBI:16335
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Punto de fusión 233°C to 238°C
Cantidad 5 g
Rotación óptica −68.0° to −72.0° (c=2, NaOH 1:20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.2
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.0%
Grado USP
Forma física Powder