Descripción
Adenosine Deaminase/ADA Polyclonal specifically detects Adenosine Deaminase/ADA in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Adenosine Deaminase/ADA |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 532 |
| Formulación | 50 mM Sodium Borate |
| Alias de gen | ADA1, adenine deaminase, Adenosine aminohydrolase, adenosine deaminase, EC 3.5.4.4 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human Adenosine Deaminase/ADA. |
| Método de purificación | Antigen Affinity-purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |