missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Adenosine Deaminase/ADA 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tienda Bio Techne ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Categoría de investigación | Cancer, Endocrinology |
| Objetivo | Adenosine Deaminase/ADA |
| Sinónimo | ADA1, adenine deaminase, Adenosine aminohydrolase, adenosine deaminase, EC 3.5.4.4 |
| Símbolo de gen | ADA |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?