missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adenosine A1R Antibody (1051024) [Biotin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30669309 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30669309 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30669309 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB11135B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Adenosine A1R Monoclonal antibody specifically detects Adenosine A1R in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Adenosine A1R
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1051024
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen adenosine A1 receptor, ADORA 1, RDC7adenosine receptor A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Adora-1 synthetic peptide corresponding to the 2nd. extra-cellular loop.,, Accession # P30542
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, GPCR, Growth and Development, Immunology, Innate Immunity, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 134
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.