Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosina, 99 %
Código de producto. 10071860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10071860 5 g Frasco de vidrio 5 g
10377580 25 g Frasco de vidrio 25 g
10308843 100 g Frasco de vidrio 100 g
11946811 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10071860 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 164040050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58-61-7 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-61-7
Fórmula molecular C10H13N5O4
Peso molecular (g/mol) 267.25
Número MDL MFCD00005752
Clave InChI OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Sinónimo adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
PubChem CID 60961
ChEBI CHEBI:16335
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine
Absorbancia 0.76 to 0.80 (A250/A260),0.14 to 0.16 (A280/A260)
Punto de fusión 233.0°C to 238.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% (105°C, 2 hrs) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 26, V,16, 335
Índice Merck 15141
Rotación específica − 60.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Espectrofotometría 98.0 to 102% (lambda max. 259nm,pH 7) molar absorptivity 15400+/-2% ,on dry basis
Transmitancia 98% (c=0.5, H2O, 430nm) 1cm cell min.
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.23
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino