Learn More
Sal disódica de adenosina-5'-monofosfato
Código de producto. 15474199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15474199 5 g 5 g
15484199 25 g 25 g
15494199 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15474199 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J61643.06
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4578-31-8 | C10H12N5Na2O7P | 391.19 g/mol
Adenosine-5'-monophosphate disodium salt is a nucleotide involved in the reactions of cellular energy transfers. It is useful for skin rejuvenation in dermatology and aesthetic dermatology. It acts as an activator of a class of protein kinases called as AMP-activated protein kinase (AMPK). Further, it is used as a substrate for enzymes such as AMP-thymidine kinase, AMP deaminase and 5'-nucleotidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal disódica de adenosina-5′-monofosfato es un nucleótido que interviene en las reacciones de las transferencias de energía celular. Es útil para el rejuvenecimiento de la piel en dermatología y dermatología estética. Actúa como activador de una clase de proteínas quinasas llamadas proteína quinasa activada por AMP (AMPK). Además, se utiliza como sustrato para enzimas como la quinasa AMP-timidina, la deaminasa AMP y la 5′-nucleotidasa.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4578-31-8
Fórmula molecular C10H12N5Na2O7P
Peso molecular (g/mol) 391.19
Número MDL MFCD00065023
Clave InChI QGXLVXZRPRRCRP-IDIVVRGQSA-L
Sinónimo adenosine 5'-monophosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate, disodium amp, amp disodium salt, disodium 5'-amp, adenosine phosphate disodium, 5'-amp disodium salt, 5'-adenylic acid, disodium salt, unii-t1wz11dsrn, adenylic acid disodium salt
PubChem CID 20712
ChEBI CHEBI:81690
Nombre IUPAC disodio; [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurina-9-il)-3,4-dihidroxioxolano-2-il]metilfosfato
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifications
Nombre del producto químico o material Adenosine-5'-monophosphate disodium salt
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 3586732
Índice Merck 14,158
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.2
Forma física Polvo