Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de monofosfato de adenosina-3',5'-cíclico, 99 %
Código de producto. 15420237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420237 250 mg 250 miligramos
15400237 1 g 1 g
15410237 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15420237 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62174.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37839-81-9 | C10H11N5NaO6P | 351.19 g/mol
Adenosine 3?,5?-cyclic monophosphate sodium salt monohydrate is used as an activator of protein kinase A (PKA) . A key regulator of many cellular reactions. Released in response to hormonal stimulation. . Directly activates Epac, a Rap1 guanine-nucleotide exchange factor. Acts as a second messenger in signal transduction mechanisms. Promotes apoptosis in resting human B lymphocytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3′,5′-ciclico monohidrato de sal de sodio de monofosfato de adenosina se utiliza como activador de la proteína quinasa A (PKA) . Es un regulador clave en muchas reacciones celulares. Liberado en respuesta a la estimulación hormonal. . Activa directamente Epac, un factor de intercambio de nucleótidos de guanina Rap1. Actúa como segundo mensajero en los mecanismos de transducción de señales. Promueve la apoptosis en los linfocitos B humanos en reposo.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml).
Notas
Higroscópica. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: – 20 °C. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37839-81-9
Fórmula molecular C10H11N5NaO6P
Peso molecular (g/mol) 351.19
Número MDL MFCD00069736
Clave InChI BXJBFCKTIWRKMQ-GWKNMROSNA-M
Sinónimo adenosine 3',5'-cyclic monophosphate sodium salt monohydrate, c10h11n5o6p.na.h2o, sodium 3',5'-cyclic amp anion hydrate, adenosine 3',5'-cyclic monophosphate monosodium salt
PubChem CID 91872444
Nombre IUPAC sodium (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-amino-9H-purin-9-yl)-7-hydroxy-2-oxo-hexahydro-2λ⁵-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-2-olate
SMILES [Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate sodium salt
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Beilstein 54612
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino