Learn More
Thermo Scientific Chemicals (Adenosín monofosfato 3',5'-cíclico, 99+ %
Código de producto. 10432611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
500 MG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10432611 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10144900 500 mg Frasco de vidrio 500 MG
10781915 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10432611 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 225800010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60-92-4 | C10H12N5O6P | 329.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-92-4
Fórmula molecular C10H12N5O6P
Peso molecular (g/mol) 329.21
Número MDL MFCD00005845
Clave InChI IVOMOUWHDPKRLL-YPLCUDRINA-N
Sinónimo camp, cyclic amp, adenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 3',5'-cyclic amp, adenosine 3',5'-phosphate, adenosine 3',5'-cyclophosphate, cyclic 3',5'-amp, adenosine cyclic monophosphate, adenosine-3',5'-cyclophosphate, cyclic adenosine monophosphate
PubChem CID 6076
ChEBI CHEBI:17489
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate
Absorbancia lambda max. 260nm,pH 7,0.77 to 0.83 (A250/A260),0.13 to 0.19 (A280/A260)
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 260.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 26, IV, 3618
Índice Merck 15, 2701
Rotación específica − 53.70
Información de solubilidad Solubility in water: 50mg/mL
Nombre IUPAC (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-aminopurin-9-il)-2-hidroxi-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahidro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxafosfinin-7-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.2
Porcentaje de pureza 99+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Adenosine 3'-,5'-cyclic monophosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.