Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monofosfato de adenosina-3',5'-cíclico, 98 %
Descripción
cAMP is used for intracellular signal transduction in many different organisms, conveying the cAMP-dependent pathway. Restoration of several morphological characteristics of normal fibroblasts in sarcoma cells when treated with adenosine-3?: 5?-cyclic monophosphate. In the presence of adenosine 3?:5?-cyclic monophosphate, protein kinase I dissociated into two subunits: a subunit binding adenosine 3?:5?-cyclic monophosphate, and a catalytic subunit. Stimulation of calcium uptake in platelet membrane vesicles by adenosine 3?,5?-cyclic monophosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El AMP cíclico se utiliza para la transducción de señales intracelulares en muchos organismos diferentes, lo que comunica la ruta dependiente del AMP cíclico. Restauración de varias características morfológicas de los fibroblastos normales en las células del sarcoma cuando se trata con monofosfato de adenosina-3′: 5′-cíclico. En presencia de monofosfato de adenosina 3′:5′-cíclico, la proteína quinasa I se disoció en dos subunidades: una subunidad que une el monofosfato de adenosina 3′:5′-cíclico, y una subunidad catalítica. Estimulación de la absorción de calcio en las vesículas de la membrana plaquetaria por monofosfato de adenosina 3′,5′-cíclico.
Solubilidad
Soluble en agua: 10 mg/ml pH de solución acuosa es 3 aproximadamente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate |
| Punto de fusión | 260°C (decomposition) |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 52645 |
| Índice Merck | 14,2708 |
| Información de solubilidad | Solube in water: 10mg/mL pH of aqueous solution is approx. 3.0. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.21 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Polvo cristalino |