Learn More
Memmert™ Rejilla de acero inoxidable adicional para la opción de cámara reforzada UN260
Tienda Memmert ProductosDescripción
- Reforzados
- Acero inoxidable
- Electropulido
- Carga máx. de 60 kg
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Estufa UN260 |
| Tipo | Rejilla reforzada |
| Material | Acero inoxidable |
| Carga máx. del estante | 60 kg |