Learn More
Memmert™ Rejilla de acero inoxidable adicional para la opción de cámara reforzada UF160plus
Shop alle Memmert produkterBeskrivelse
- Reforzados
- Acero inoxidable
- Electropulido
- Carga máx. de 60 kg
Tekniske data
Tekniske data
| Para utilizar con (equipo) | Estufa UF160plus |
| Tipo | Rejilla reforzada |
| Material | Acero inoxidable |
| Carga máx. del estante | 60 kg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?