Learn More
Memmert™ Tarjeta de memoria XL adicional de 32 Kb (máx. 40 rampas), vacía, formateada, para Ttc256
Tienda Memmert ProductosDescripción
Includes
Tarjeta de memoria XL de 32 KB
Para el control progresivo del sistema de calentamiento/refrigeración Peltier sin refrigerante.
Dos sensores PT-100 clase A en un circuito de 4 cables para transferencia de función, además de un temporizador de programas de siete días y temporizador de rampa para hasta 40 rampas, cada una ajustable de 1 min a 999 h. Resolución de la pantalla para ajuste, valores reales y 0,1 °C de exceso de temperatura.
Protección múltiple contra exceso de temperatura con alarma sonora y visual: controlador de exceso de temperatura electrónico digital de clase 3.3 para temperatura mín./insuficiente y máx./excesiva, función de seguridad automática para exceso de temperatura y temperatura insuficiente.
Documentación a largo plazo como registrador de datos durante seis meses: 1024 kB.
Una interfaz de impresora en paralelo para impresoras de inyección de tinta compatibles con PCL3 y RS232, como alternativa a RS485, con software Celsius 2005.
Tarjeta de memoria para 40 rampas de 32 kB y certificado de calibración para 10 °C y 37 °C.
Dos sensores PT-100 clase A en un circuito de 4 cables para transferencia de función, además de un temporizador de programas de siete días y temporizador de rampa para hasta 40 rampas, cada una ajustable de 1 min a 999 h. Resolución de la pantalla para ajuste, valores reales y 0,1 °C de exceso de temperatura.
Protección múltiple contra exceso de temperatura con alarma sonora y visual: controlador de exceso de temperatura electrónico digital de clase 3.3 para temperatura mín./insuficiente y máx./excesiva, función de seguridad automática para exceso de temperatura y temperatura insuficiente.
Documentación a largo plazo como registrador de datos durante seis meses: 1024 kB.
Una interfaz de impresora en paralelo para impresoras de inyección de tinta compatibles con PCL3 y RS232, como alternativa a RS485, con software Celsius 2005.
Tarjeta de memoria para 40 rampas de 32 kB y certificado de calibración para 10 °C y 37 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Cámara de pruebas ambientales TTC256 |
| Tipo | Tarjeta con chip |