Learn More
Cytiva Medios ADCF-MAb
Código de producto. p-7058049
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Frasco de 500 mL
Frasco de 1000 mL
Seis frascos de 1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ML
500 ML
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10788134 Frasco de 500 mL 500 ML
10094723 Seis frascos de 1000 mL paquete de 6
10397042 Frasco de 1000 mL 1000 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10788134 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30349.01
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aumentar el rendimiento del proceso de fabricación de anticuerpos monoclonales (MAb) con HyClone™ ADCF-MAb Media, un medio libre de proteínas que no contiene componentes derivados de animales.
  • ADCF
  • Diseñado metabólicamente para ofrecer un alto grado de rendimiento celular y de producción de anticuerpos monoclonales
  • Permite adaptación directa o secuencial
  • Trazabilidad de los componentes
  • Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
  • Contiene L-glutamina y poloxámero 188
  • Las fórmulas sin L-glutamina potencian el sistema de expresión génica GS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio líquido ADCF-mAb
Sterilization Method 0.2 μm Filtrado estéril
Con aditivos Glutamina, Poloxámero 188, HEPES, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin proteínas, Sin rojo fenol
Cantidad Frasco de 500 mL
Certificaciones/conformidad cGMP
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
Descripción con L-glutamina