Learn More
Cytiva Medios ADCF-MAb
Código de producto. 10397042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Frasco de 500 mL
Frasco de 1000 mL
Seis frascos de 1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ML
500 ML
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10397042 Frasco de 1000 mL 1000 ML
10788134 Frasco de 500 mL 500 ML
10094723 Seis frascos de 1000 mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10397042 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30349.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.44€
    79.00€ / 1000 ml
    Ahorro 9.44€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Aumentar el rendimiento del proceso de fabricación de anticuerpos monoclonales (MAb) con HyClone™ ADCF-MAb Media, un medio libre de proteínas que no contiene componentes derivados de animales.
  • ADCF
  • Diseñado metabólicamente para ofrecer un alto grado de rendimiento celular y de producción de anticuerpos monoclonales
  • Permite adaptación directa o secuencial
  • Trazabilidad de los componentes
  • Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
  • Contiene L-glutamina y poloxámero 188
  • Las fórmulas sin L-glutamina potencian el sistema de expresión génica GS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación None
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio líquido ADCF-mAb
Esterilidad Sterile
Sterilization Method 0.2 μm Filtrado estéril
Con aditivos Glutamina, Poloxámero 188, HEPES, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin proteínas, Sin rojo fenol
Cantidad Frasco de 1000 mL
Certificaciones/conformidad cGMP
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
Descripción con L-glutamina