Learn More
Adavivint, MedChemExpress
Código de producto. 16433016
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16433016 25 mg 25 miligramos
16430597 50 mg 50 miligramos
16426987 5 mg 5 miligramos
16425196 100 mg 100 miligramos
16414268 10 mg 10 miligramos
5 options
Código de producto. 16433016
Marca: Medchem Express HY109049
MedChemExpress Adavivint (SM04690; Lorecivivint) is a potent and selective inhibitor of canonical Wnt signaling, with an EC50 of 19.5 nM via a high-throughput TCF/LEF-reporter assay in SW480 colon cancer cells.
Adavivint (SM04690
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adavivint
CAS 1467093-03-3
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H24FN7O
Cantidad 25 mg
Sinónimo SM04690 Lorecivivint
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (49.45 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(C)CC(NC1=CC(C2=CC3=C(NN=C3C(N4)=NC5=C4C(C6=CC=CC(F)=C6)=CN=C5)C=C2)=CN=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 505.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.55
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation