Descripción
Disponible para:
- De 2,6 a 8 ml, juego de 2 unidades.
- plano de 250 ml, cónico de 175 a 225 ml y Nunc™ cónica de 250 ml, juego de 2 uds.
- Tenga en cuenta que estos frascos cónicos se utilizan con un inserto cónico proporcionado por el fabricante.
- 49 x 2,6 a 8 ml, juego de 2 unidades.
- De 5,5 a 12 ml, juego de 2 unidades
- 500 ml Corning™ , juego de 2 uds.
- 500 ml Nalgene™ , juego de 2 uds.
- 50 ml, juego de 2 unidades.
- 5 ml FACS , juego de 2 uds.
- 750 ml, juego de 2 unidades
- 9 ml, juego de 2 unidades
- Eppendorf Tubes™ 5,0 ml y 15 ml, juego de 2 uds.
- Placas MTP, DWP, PCR, juego de 2 unidades.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de rotor |
| Tipo de tubo | Fondo redondo |
| Capacidad | 9 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor S-4x1000, cestillos de alta capacidad |
| N.º de lugares | 29 |