Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotor de fondo redondo y ángulo fijo
Código de producto. 10053311 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
5 mL
De 15 a 18 ml
De 7 a 15 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
10053311 De 7 a 15 ml paquete de 2
10450332 5 mL paquete de 2
10249351 De 15 a 18 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10053311 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5804771001
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aporte flexibilidad a las centrífugas Eppendorf con estos adaptadores de rotor
  • Adaptadores
  • Para rotores de fondo redondo y ángulo fijo Eppendorf™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Tipo de tubo Fondo redondo
Capacidad De 7 a 15 ml
Para utilizar con (equipo) Rotor de ángulo fijo
Tamaño del orificio (métrico) 16 mm
N.º de lugares 16
N.° por paquete 2/paq.