Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotor cónico de ángulo fijo Falcon™
Código de producto. 10296761 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
15 ml
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10296761 50 mL paquete de 2
10003181 15 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10296761 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5804775007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    95.40€ / paquete de 2
    Ahorro 7.60€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Utilice estos adaptadores con rotores cónicos de ángulo fijo Falcon™.
  • Juego de 2 adaptadores
  • Compatible con rotor F-34-6-38
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Tipo de tubo Falcon cónico
Capacidad 50 mL
Para utilizar con (equipo) Rotor de ángulo fijo
Tamaño del orificio (métrico) 29,5 mm
N.º de lugares 6
N.° por paquete 2/paq.