Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para cubo redondo de 85 ml
Código de producto. 10565792 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
15 ml
De 1 a 1,4 ml
De 2 a 7 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad unitSize
10565792 De 2 a 7 ml paquete de 2
10669651 De 1 a 1,4 ml paquete de 2
11568683 15 ml paquete de 2
3 options
Código de producto. 10565792
Marca: Eppendorf™ 5702737003
Especificaciones
Tipo Adaptador
Tipo de tubo Falcon cónico
Capacidad De 2 a 7 ml
Para utilizar con (equipo) Cestillo redondo de 85 ml
Tamaño del orificio (métrico) 12,5 mm
N.º de lugares 20
N.° por paquete 2/paq.