Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para cubos rectangulares en rotor A-4-81
Código de producto. 11833981 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
15 ml
De 180 a 250 ml
De 2,6 a 7 ml
De 3 a 15 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
11833981 De 180 a 250 ml paquete de 2
11830242 15 ml paquete de 2
11803432 De 3 a 15 ml paquete de 2
10137533 De 2,6 a 7 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11833981 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5825722000
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añada flexibilidad al rotor A-4-81 para la centrífuga Eppendorf 5810/5810 R con estos adaptadores
  • Adaptadores de rotor
  • Para cubos rectangulares
  • Disponible en una amplia gama de tamaños para distintas aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Tipo de tubo Tubos y matraces Vacutainer, Falcon, estándar
Capacidad De 180 a 250 ml
Para utilizar con (equipo) Cestillo rectangular de 500 ml para rotor A-4-81
Tamaño del orificio (métrico) 62 mm
N.º de lugares 1
Para utilizar con (aplicación) Cubo rectangular de 400 ml para utilizar con tubos y frascos estándar, Vacutainer y Falcon
N.° por paquete 2/paq.