Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para cubos rectangulares en rotor A-4-81
Código de producto. 10137533 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
15 ml
De 180 a 250 ml
De 2,6 a 7 ml
De 3 a 15 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
10137533 De 2,6 a 7 ml paquete de 2
11830242 15 ml paquete de 2
11833981 De 180 a 250 ml paquete de 2
11803432 De 3 a 15 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10137533 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5810747007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Añada flexibilidad al rotor A-4-81 para la centrífuga Eppendorf 5810/5810 R con estos adaptadores
  • Adaptadores de rotor
  • Para cubos rectangulares
  • Disponible en una amplia gama de tamaños para distintas aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Tipo de tubo Fondo redondo
Capacidad De 2,6 a 7 ml
Para utilizar con (equipo) Cestillo rectangular de 500 ml para rotor A-4-81
Tamaño del orificio (métrico) 13 mm
N.º de lugares 18
N.° por paquete 2/paq.