Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para cestillo rectangular de 100 ml
Código de producto. 10266861 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
15 ml
50 mL
De 1,2 a 5 ml
De 1,5 a 2 ml
De 18 a 120 ml
De 18 a 30 ml
De 2,6 a 7 ml
De 3 a 15 ml
De 30 a 50 ml
De 50 a 75 ml
De 7 a 18 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
10266861 De 1,2 a 5 ml paquete de 2
10555921 De 1,5 a 2 ml paquete de 2
10318611 De 50 a 75 ml paquete de 2
10681502 De 18 a 120 ml paquete de 2
10786722 De 30 a 50 ml paquete de 2
10398411 50 mL paquete de 2
10648821 De 18 a 30 ml paquete de 2
10618631 De 2,6 a 7 ml paquete de 2
10297581 De 7 a 18 ml paquete de 2
10247251 De 3 a 15 ml paquete de 2
10328371 15 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10266861 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5804750004
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para utilizar con tubos Eppendorf
  • Adaptadores para cubos rectangulares
  • Para uso con rotor A-4-44
  • Disponible en distintos materiales para una amplia gama de aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Capacidad De 1,2 a 5 ml
Para utilizar con (equipo) Cestillo rectangular de 100 ml
Tamaño del orificio (métrico) 11 mm
N.º de lugares 56
Para utilizar con (aplicación) Tubos de ensayo estándar, Vacutainer, Falcon y microtubos
N.° por paquete 2/paq.