Description
- Adecuado para cestillos de rotor S-4xUniversal
- Alberga una serie de tubos, frascos o placas seleccionados
Specifications
Specifications
| Tipo de tubo | Cónicos |
| Capacidad | 1 frasco cónico de 500 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 96 mm |
| Longitud máx. del tubo | 148 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor S-4xUniversal |
| N.º de lugares | 1 |
| N.° por paquete | 2 |